Imprimer
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928056-1G OR928056-5G
APOSOR928056-1GEA 168 EUR
APOSOR928056-1G APOSOR928056-5G
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02630467
Numéro CAS: 299442-23-2