2-(Morpholin-3-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₂ClNO₃ Poids moléculaire: 181.62 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11506159 Numéro CAS: 86967-55-7 |