Imprimer
6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927905-1G OR927905-250MG
APOSOR927905-1GEA 200 EUR
APOSOR927905-1G APOSOR927905-250MG
6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 95%
6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Formule: C₅H₃ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669468
Numéro CAS: 408314-14-7