Imprimer
4-Carboxyphenylacetic acid 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Carboxyphenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)benzoic acid
OR927867-100G OR927867-25G OR927867-5G
APOSOR927867-100GEA 246 EUR
APOSOR927867-100G APOSOR927867-25G APOSOR927867-5G
4-Carboxyphenylacetic acid 99%
4-Carboxyphenylacetic acid
Formule: C₉H₈O₄
Poids moléculaire: 180.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074834
Numéro CAS: 501-89-3