Imprimer
2'-Hydroxy-5'-méthylpropiophénone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927866-25G OR927866-5G
APOSOR927866-25GEA 343 EUR
APOSOR927866-25G APOSOR927866-5G
2'-Hydroxy-5'-méthylpropiophénone 95%
2'-Hydroxy-5'-méthylpropiophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01098830
Numéro CAS: 938-45-4