o-Anisate de méthyle 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008423 Numéro CAS: 606-45-1 |