Imprimer
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927755-1G OR927755-250MG
APOSOR927755-1GEA 623 EUR
APOSOR927755-1G APOSOR927755-250MG
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₈O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419849
Numéro CAS: 19156-51-5