Imprimer
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927734-1G OR927734-5G
APOSOR927734-1GEA 183 EUR
APOSOR927734-1G APOSOR927734-5G
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₅H₅ClO₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864262
Numéro CAS: 61714-76-9