Imprimer
N-Benzoyl-L-alanine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bz-Ala-OH, (S)-2-Benzamidopropanoic acid
OR927719-25G OR927719-100G
APOSOR927719-25GEA 71.2 EUR
APOSOR927719-25G APOSOR927719-100G
N-Benzoyl-L-alanine 98%
N-Benzoyl-L-alanine
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Poids moléculaire: 193.202 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063128
Numéro CAS: 2198-64-3