Imprimer
2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927612-1G OR927612-5G
APOSOR927612-1GEA 55.1 EUR
APOSOR927612-1G APOSOR927612-5G
2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
2-Chloro-N-methylnicotinamide
Formule: C₇H₇ClN₂O
Poids moléculaire: 170.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691934
Numéro CAS: 52943-20-1