1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13302392 Numéro CAS: 1147753-38-5 |