Imprimer
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate
OR927482-1G OR927482-5G
APOSOR927482-1GEA 255 EUR
APOSOR927482-1G APOSOR927482-5G
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07364734
Numéro CAS: 680569-18-0