Imprimer

6-Bromo-4-iodoquinoline 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR927338-1G OR927338-5G OR927338-250MG
APOSOR927338-1GEA 105 EUR
APOSOR927338-1G APOSOR927338-5G APOSOR927338-250MG
6-Bromo-4-iodoquinoline 97%
6-Bromo-4-iodoquinoline
Formule: C₉H₅BrIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437008
Numéro CAS: 927801-23-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR