Imprimer
Acide (2,5-diméthoxyphényl)acétique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927331-100G OR927331-25G OR927331-5G
APOSOR927331-100GEA 782 EUR
APOSOR927331-100G APOSOR927331-25G APOSOR927331-5G
Acide (2,5-diméthoxyphényl)acétique 95%
Acide (2,5-diméthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Poids moléculaire: 196.2 g/mol
Point d'ébullition: 327
Point de fusion: 123
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004322
Numéro CAS: 1758-25-4