Imprimer
1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
OR927241-1G OR927241-250MG OR927241-5G
APOSOR927241-1GEA 36.4 EUR
APOSOR927241-1G APOSOR927241-250MG APOSOR927241-5G
1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
1-Methylindazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11901714
Numéro CAS: 1176754-31-6