Imprimer
O-Methyl-L-tyrosine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, H-Tyr(Me)-OH, 4-Methoxy-L-phenylalanine
OR927182-25G OR927182-5G
APOSOR927182-25GEA 589 EUR
APOSOR927182-25G APOSOR927182-5G
O-Methyl-L-tyrosine 97%
O-Methyl-L-tyrosine
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Poids moléculaire: 195.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002604
Numéro CAS: 6230-11-1