Imprimer
Acide (4-éthoxyphényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Ethoxyphenylacetic Acid
OR927167-100G OR927167-25G OR927167-5G
APOSOR927167-100GEA 114 EUR
APOSOR927167-100G APOSOR927167-25G APOSOR927167-5G
Acide (4-éthoxyphényl)acétique 98%
Acide (4-éthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH
Poids moléculaire: 180.2 g/mol
Point d'ébullition: 313
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004346
Numéro CAS: 4919-33-9