Imprimer
5-Amino-4-bromopyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927026-1G OR927026-250MG
APOSOR927026-1GEA 194 EUR
APOSOR927026-1G APOSOR927026-250MG
5-Amino-4-bromopyrimidine 95%
5-Amino-4-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999203
Numéro CAS: 849353-34-0