Imprimer
Vinyl crotonate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Crotonic Acid Vinyl Ester
OR927024-100G OR927024-25G OR927024-500G
APOSOR927024-100GEA 270 EUR
APOSOR927024-100G APOSOR927024-25G APOSOR927024-500G
Vinyl crotonate 95%
Vinyl crotonate
Formule: C₆H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009288
Numéro CAS: 14861-06-4