Imprimer
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR927013-1G OR927013-5G
APOSOR927013-1GEA 25.8 EUR
APOSOR927013-1G APOSOR927013-5G
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Formule: C₉H₈ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11975600
Numéro CAS: 1150566-27-0