Imprimer
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926967-1G OR926967-5G
APOSOR926967-1GEA 91.6 EUR
APOSOR926967-1G APOSOR926967-5G
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate 97%
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111632
Numéro CAS: 64018-98-0