Imprimer
5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926828-1G OR926828-250MG OR926828-5G
APOSOR926828-1GEA 0 EUR
APOSOR926828-1G APOSOR926828-250MG APOSOR926828-5G
5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
5-Chloroisoindoline-1,3-dione
Formule: C8H4ClNO2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703319
Numéro CAS: 7147-90-2