Imprimer
2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid
OR926826-1G OR926826-250MG
APOSOR926826-1GEA 128 EUR
APOSOR926826-1G APOSOR926826-250MG
2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methylindazole-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15071449
Numéro CAS: 1031417-46-5