Imprimer
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): {2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
OR9268-1G OR9268-5G
APOSOR9268-1GEA 248 EUR
APOSOR9268-1G APOSOR9268-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₃H₂₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 879896-50-1