Imprimer
Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926793-1G OR926793-5G
APOSOR926793-1GEA 125 EUR
APOSOR926793-1G APOSOR926793-5G
Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07357354
Numéro CAS: 23170-45-8