Imprimer
2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-DL-phenylalanine, 2-Amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid, 2-Chlorophenylalanine
OR926734-25G OR926734-5G
APOSOR926734-25GEA 133 EUR
APOSOR926734-25G APOSOR926734-5G
2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
2-Chloro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037774
Numéro CAS: 14091-11-3