Imprimer
6-Methyl-4-chromanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926669-1G OR926669-5G
APOSOR926669-1GEA 0 EUR
APOSOR926669-1G APOSOR926669-5G
6-Methyl-4-chromanone 95%
6-Methyl-4-chromanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024071
Numéro CAS: 39513-75-2