Imprimer
Isopropylmalonate de diméthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR926639-25G OR926639-100G
APOSOR926639-25GEA 94.4 EUR
APOSOR926639-25G APOSOR926639-100G
Isopropylmalonate de diméthyle 98%
Isopropylmalonate de diméthyle
Formule: C₈H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236605
Numéro CAS: 51122-91-9