Imprimer

Oxyde de 4-chlorophényle et de phényle

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 4-Chlorodiphenyl ether, 1-Chloro-4-phenoxybenzene

OR9266-100G OR9266-25G OR9266-5G
APOSOR9266-100GEA 227 EUR
APOSOR9266-100G APOSOR9266-25G APOSOR9266-5G
Oxyde de 4-chlorophényle et de phényle
Oxyde de 4-chlorophényle et de phényle
Formule: C₁₂H₉ClO
Poids moléculaire: 204.66 g/mol
Point d'ébullition: 161…162 °C
Point de fusion: -8
Densité: 1.193 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055431
Numéro CAS: 7005-72-3
EINECS: 230-281-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR