Imprimer

Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR926523-1G OR926523-5G
APOSOR926523-1GEA 125 EUR
APOSOR926523-1G APOSOR926523-5G
Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal 95%
Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal
Formule: C₉H₁₄O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109382
Numéro CAS: 13959-97-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR