Imprimer
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Pyrrolidinobutyronitrile, 1-Pyrrolidinebutanenitrile, 1-Pyrrolidinebutyronitrile
OR926503-100G OR926503-25G
APOSOR926503-100GEA 319 EUR
APOSOR926503-100G APOSOR926503-25G
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine
Formule: C₈H₁₄N₂
Poids moléculaire: 138.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003183
Numéro CAS: 35543-25-0