4-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅NO₄ Point de fusion: 140…144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007117 Numéro CAS: 3011-34-5 EINECS: 221-141-6 |