Imprimer
2-Chloro-4-nitrotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926495-100G OR926495-500G
APOSOR926495-100GEA 55.1 EUR
APOSOR926495-100G APOSOR926495-500G
2-Chloro-4-nitrotoluène 98%
2-Chloro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007210
Numéro CAS: 121-86-8