Imprimer
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR926418-1G OR926418-250MG
APOSOR926418-1GEA 78.3 EUR
APOSOR926418-1G APOSOR926418-250MG
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18427704
Numéro CAS: 61323-26-0