Imprimer
Dimethylphenylsilanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926383-1G OR926383-5G
APOSOR926383-1GEA 139 EUR
APOSOR926383-1G APOSOR926383-5G
Dimethylphenylsilanol 95%
Dimethylphenylsilanol
Formule: C₈H₁₂OSi
Poids moléculaire: 152.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276879
Numéro CAS: 5272-18-4