Imprimer
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926109-1G OR926109-5G
APOSOR926109-1GEA 219 EUR
APOSOR926109-1G APOSOR926109-5G
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07643177
Numéro CAS: 1463-67-8