Imprimer
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926089-1G OR926089-25G OR926089-5G
APOSOR926089-1GEA 102 EUR
APOSOR926089-1G APOSOR926089-25G APOSOR926089-5G
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal
Formule: C₇H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042806
Numéro CAS: 23459-13-4