Imprimer
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide trans-diamino-1,2-cyclohexane-N,N,N',N'-tétraacétique monohydraté, CDTA monohydraté, Titriplex® IV, CyDTA monohydraté
OR926084-25G OR926084-100G
APOSOR926084-25GEA 23.2 EUR
APOSOR926084-25G APOSOR926084-100G
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Poids moléculaire: 364.35 g/mol
Point de fusion: 213…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149243
Numéro CAS: 125572-95-4