Imprimer
3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925985-1G OR925985-250MG
APOSOR925985-1GEA 806 EUR
APOSOR925985-1G APOSOR925985-250MG
3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 95%
3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₆H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864313
Numéro CAS: 189130-87-8