Imprimer
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925983-1G OR925983-5G
APOSOR925983-1GEA 256 EUR
APOSOR925983-1G APOSOR925983-5G
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06247351
Numéro CAS: 876717-50-9