Imprimer
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925862-1G OR925862-5G
APOSOR925862-1GEA 58 EUR
APOSOR925862-1G APOSOR925862-5G
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine
Formule: C₇H₁₀ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782030
Numéro CAS: 58514-89-9