Imprimer
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Boc-2-azetidinone
OR925839-1G OR925839-250MG
APOSOR925839-1GEA 502 EUR
APOSOR925839-1G APOSOR925839-250MG
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₃NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08751345
Numéro CAS: 1140510-99-1