Imprimer
(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925627-1G OR925627-5G
APOSOR925627-1GEA 151 EUR
APOSOR925627-1G APOSOR925627-5G
(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Propoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460580
Numéro CAS: 26118-57-0