Imprimer
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2-Aminoethyl)cyclohexane hydrochloride, 2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
OR925622-1G OR925622-5G
APOSOR925622-1GEA 150 EUR
APOSOR925622-1G APOSOR925622-5G
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01734731
Numéro CAS: 5471-55-6