2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(4-Thiazolyl)acetic Acid
Formule:
C₅H₅NO₂S Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09991935 Numéro CAS: 7504-44-1 |