Methyl(5-phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)amine hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl-(5-phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)-amine
Formule:
C₁₀H₁₂ClN₃O Poids moléculaire: 225.68 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06738853 Numéro CAS: 880361-90-0 |