Fmoc-3,4-dehydroPro-OH 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₀H₁₇NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151940 Numéro CAS: 135837-63-7 |