Imprimer
N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925403-10G OR925403-1G OR925403-5G
APOSOR925403-10GEA 964 EUR
APOSOR925403-10G APOSOR925403-1G APOSOR925403-5G
N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
N-Methyl-1-phenylpropylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038424
Numéro CAS: 7713-71-5