cis-Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Formule:
C₈H₈O₃ Poids moléculaire: 152.15 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005916 Numéro CAS: 935-79-5 |