Imprimer
1-(Methoxymethoxy)naphthalene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925344-10G OR925344-1G OR925344-5G
APOSOR925344-10GEA 705 EUR
APOSOR925344-10G APOSOR925344-1G APOSOR925344-5G
1-(Methoxymethoxy)naphthalene 95%
1-(Methoxymethoxy)naphthalene
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Poids moléculaire: 188.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797119
Numéro CAS: 7382-37-8